Imprimer
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, 3-Methylenedihydrofuran-2(3H)-one
414260010 414260050
ACRO414260010EA 45.6 EUR
ACRO414260010 ACRO414260050
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95% stabilisé
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone
Appearance: Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 88…92 °C (12 mmHg)
Densité: 1.12 g/cm³
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005407
Numéro CAS: 547-65-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol