Imprimer
Indocyanine vert, pur qualité Laser
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
412541000 412545000 412540020
ACRO412541000EA 106 EUR
ACRO412541000 ACRO412545000 ACRO412540020
Indocyanine vert, pur qualité Laser
Indocyanine green
Formule: C₄₃H₄₇N₂NaO₆S₂
Point de fusion: 235 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013078
Numéro CAS: 3599-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 784 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient ≥230000 l/(mol.cm)