Imprimer
Acide glyoxylique 50% dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Oxoacetic acid
411060050 411065000 411060025
ACRO411060050EA 23 EUR
ACRO411060050 ACRO411065000 ACRO411060025
Acide glyoxylique 50% dans l'eau
Acide glyoxylique
Formule: C₂H₂O₃
MW: 74.04 g/mol
Point de fusion: –93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006958
Numéro CAS: 298-12-4
ONU: 3265
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.4130 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥50 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)