Imprimer
Ethyl 2-Bromoisovalerate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate
409790100 409790500
ACRO409790100EA 66.8 EUR
ACRO409790100 ACRO409790500
Ethyl 2-Bromoisovalerate 95%
Ethyl-2-bromoisovalerate
CAS No.: 609-12-1
Formule: C₇H₁₃BrO₂
Point d'ébullition: 77 °C (12 mmHg)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026855
Numéro CAS: 609-12-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %