Imprimer
Diethyl oxalacetate sodium salt 95% pract.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
407371000 407375000
ACRO407371000EA 43.5 EUR
ACRO407371000 ACRO407375000
Diethyl oxalacetate sodium salt 95% pract.
Diethyl oxalacetate sodium salt
CAS No.: 40876-98-0
Formule: C₈H₁₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035571
Numéro CAS: 40876-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %