Imprimer
Diéthylènetriaminepentaacétate pentasodium 40% en solution aqueuse tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Diethylenetriaminepentaacetic Acid Pentasodium Salt
407290010 407290030 407292500
ACRO407290010EA 78.5 EUR
ACRO407290010 ACRO407290030 ACRO407292500
Diéthylènetriaminepentaacétate pentasodium 40% en solution aqueuse tech.
Diéthylènetriaminepentaacétate pentasodium
Appearance: Clear solution
Formule: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 503.26 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.29 g/cm³
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051016
Numéro CAS: 140-01-2
ONU: 3267
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
pH 11.0 to 12.0 (1 % in water)
Titration 39 to 41 %