Imprimer
Morin hydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
354000100 354000050 354000500
ACRO354000100EA 99.1 EUR
ACRO354000100 ACRO354000050 ACRO354000500
Morin hydrate
Morin hydrate
CAS No.: 654055-01-3
Formule: C₁₅H₁₀O₇
Point de fusion: 300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217054
Numéro CAS: 654055-01-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Water ≤7 %
Sulfated ash ≤2 %