Di-mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Di-μ-hydroxo-bis[(N,N,N'.N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride
348980050
348980250
ACRO348980050EA
57.5
EUR
ACRO348980050
ACRO348980250
Di-mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride 98%
Di-mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride
Appearance: Dark purple Powder
Formule:
C₁₂H₃₄Cl₂Cu₂N₄O₂ Point de fusion: 136…138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01321163 Numéro CAS: 30698-64-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |