Imprimer
Méthacrylate d'dodécyle 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dodecyl 2-methylacrylate, Lauryl methacrylate
347711000 347715000 347710025
ACRO347711000EA 28.8 EUR
ACRO347711000 ACRO347715000 ACRO347710025
Méthacrylate d'dodécyle 97% stabilisé
Méthacrylate d'dodécyle
Formule: C₁₆H₃₀O₂
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.871 g/cm³
Point d'éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008972
Numéro CAS: 142-90-5
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 300 to 500 ppm MEHQ