2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
347250010
347250050
ACRO347250010EA
80.6
EUR
ACRO347250010
ACRO347250050
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate 97%
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
CAS No.: 2044-85-1
Appearance: Colorless to off-white Powder or crystals
Formule:
C₂₄H₁₄Cl₂O₇ Point de fusion: 239…246 °C Point d'éclair: >109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037501 Numéro CAS: 2044-85-1 ONU: 1759 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 239 to 246 °C |
HPLC | ≥96.0 % |