Imprimer
6-Hydroxyhexanoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
342240010 342240050 342240250
ACRO342240010EA 56.5 EUR
ACRO342240010 ACRO342240050 ACRO342240250
6-Hydroxyhexanoic acid 95%
6-Hydroxyhexanoic acid
CAS No.: 1191-25-9
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 113…116 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 38…40 °C
Densité: 0.981 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00046560
Numéro CAS: 1191-25-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info may contain variable amounts of water
GC ≥94 %