Imprimer
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside, 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one
337210010 337210050
ACRO337210010EA 79.2 EUR
ACRO337210010 ACRO337210050
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
CAS No.: 6160-78-7
Formule: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338.312 g/mol
Point de fusion: 248 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036773
Numéro CAS: 6160-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC Complies
Appearance of solution (1% in pyridine) clear colorless
Specific optical rotation -62° to -66° (20°C, 589 nm) (c=1, pyridine, after 24h)