Imprimer
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
335940010 335940050
ACRO335940010EA 52.3 EUR
ACRO335940010 ACRO335940050
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₀H₂₂N₂
Point d'ébullition: 215…218 °C (760 mmHg)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861832
Numéro CAS: 40327-96-6
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %