Imprimer
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: cis-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
334270010 334270050
ACRO334270010EA 113 EUR
ACRO334270010 ACRO334270050
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 63216-49-9
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.30 g/mol
Point de fusion: 127…131 °C
Point d'éclair: 194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863244
Numéro CAS: 63216-49-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %