Imprimer
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
332210010 332210050
ACRO332210010EA 127 EUR
ACRO332210010 ACRO332210050
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate 95%
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate
CAS No.: 117196-73-3
Formule: C₇H₁₆NO₇P
Point de fusion: 118…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800255
Numéro CAS: 117196-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %