Imprimer
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (S)-2-Methoxypropanoic acid
331720025 331725000
ACRO331720025EA 388 EUR
ACRO331720025 ACRO331725000
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 99 °C (20 mmHg)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632589
Numéro CAS: 23953-00-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4132 to 1.4152 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -70° to -80° (20°C, 589 nm) (neat)