Imprimer
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
330140010 330140050
ACRO330140010EA 60 EUR
ACRO330140010 ACRO330140050
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formule: C₉H₆O₂
Densité: 1,206 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015463
Numéro CAS: 4265-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %