Thapsigargin 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
(3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-Acetoxy-4-(butyryloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-(((Z)-2-methylbut-2-enoyl)oxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate
328570010
328570050
ACRO328570010EA
207
EUR
ACRO328570010
ACRO328570050
Thapsigargin 97%
Thapsigargin
CAS No.: 67526-95-8
Formule:
C₃₄H₅₀O₁₂ MW: 650.762 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00083511 Numéro CAS: 67526-95-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless Film |
HPLC | ≥96.0 % |
TLC | ≥96.0 % |