Imprimer
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine Easy, substrat liquide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
328030300 328031000
ACRO328030300EA 46.5 EUR
ACRO328030300 ACRO328031000
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine Easy, substrat liquide
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240.35 g/mol
Point d'ébullition: 402
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-green to light blue Solution
Absorbance (Background level)