Imprimer
(−)-Caryophyllene oxide 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
325080100 325080500 325082500
ACRO325080100EA 29.3 EUR
ACRO325080100 ACRO325080500 ACRO325082500
(−)-Caryophyllene oxide 95%
(−)-Caryophyllene oxide
CAS No.: 1139-30-6
Formule: C₁₅H₂₄O
Point de fusion: 55…62 °C
Densité: 0,96 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134216
Numéro CAS: 1139-30-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 64 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation -55° to -75° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)