Imprimer
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
319220010 319220100
ACRO319220010EA 101 EUR
ACRO319220010 ACRO319220100
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₈H₅Cl₂NO
Point d'ébullition: 282 °C (760 mmHg)
Densité: 1.375 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673063
Numéro CAS: 19752-09-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5656 to 1.5676 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %