Ethoxycarbonyl isocyanate 90% tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
314310010
314310050
314310250
ACRO314310010EA
139
EUR
ACRO314310010
ACRO314310050
ACRO314310250
Ethoxycarbonyl isocyanate 90% tech.
Ethoxycarbonyl isocyanate
CAS No.: 19617-43-7
Formule:
C₄H₅NO₃ Point d'ébullition: 25 °C (10 mmHg) Densité: 1.11 g/cm³ Point d'éclair: 35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011719 Numéro CAS: 19617-43-7 ONU: 3080 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to slightly colored Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |