Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
314170050 314170010
ACRO314170050EA 103 EUR
ACRO314170050 ACRO314170010
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
CAS No.: 16588-74-2
Formule: C₉H₃F₆NO
MW: 255.12 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C (2 mmHg)
Densité: 1.47 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013559
Numéro CAS: 16588-74-2
ONU: 2206
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %