Imprimer
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylenepropane-1,3-diol
308590010 308590050
ACRO308590010EA 50.9 EUR
ACRO308590010 ACRO308590050
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
2-Méthylène-1,3-propanediol
CAS No.: 3513-81-3
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C (2 mmHg)
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: <110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075162
Numéro CAS: 3513-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %