Imprimer
Ethoxyacetylene 40% (p/p) dans l'hexanes
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: ethynoxyethane, Ethyl ethynyl ether, ethoxy-ethyne
307390050 307390010 307390250
ACRO307390050EA 118 EUR
ACRO307390050 ACRO307390010 ACRO307390250
Ethoxyacetylene 40% (p/p) dans l'hexanes
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 55…56 °C (760 mmHg)
Densité: 0.718 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009247
Numéro CAS: 927-80-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange to brown Solution
Identification confirmed by 1H-NMR
NMR (1H-NMR) ca. 40 % w/w (Typical 35 to 55 % w/w)