Imprimer
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: beta-Alanine ethyl ester hydrochloride, H-beta-Ala-OEt.HCl, Ethyl 3-Aminopropionate Hydrochloride, β-Alanine ethyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, 3-Aminopropionic acid Ethyl Ester Hydrochloride, H-β-Ala-OEt·HCl, Ethyl 3-aminopropionate HCl
303060100 303060500
ACRO303060100EA 57.3 EUR
ACRO303060100 ACRO303060500
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
CAS No.: 4244-84-2
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153.6 g/mol
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012909
Numéro CAS: 4244-84-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
TLC ≥98.5 %