Imprimer
L-Leucinamide hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
302980050 302980010
ACRO302980050EA 72.3 EUR
ACRO302980050 ACRO302980010
L-Leucinamide hydrochloride 99%
L-Leucinamide hydrochloride
CAS No.: 10466-61-2
Formule: C₆H₁₄N₂O
Point de fusion: 244 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013012
Numéro CAS: 10466-61-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation +9° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)