Imprimer
Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
302961000 302965000
ACRO302961000EA 69.6 EUR
ACRO302961000 ACRO302965000
Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose 98%
Penta-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
CAS No.: 604-69-3
Formule: C₁₆H₂₂O₁₁
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006597
Numéro CAS: 604-69-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +4° to +6° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)