Imprimer
Sodium hydrosulphide hydrate, en paillettes, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
296200010 296200025 296200250 296200100
ACRO296200010EA 58.1 EUR
ACRO296200010 ACRO296200025 ACRO296200250 ACRO296200100
Sodium hydrosulphide hydrate, en paillettes, pur
Sodium hydrosulphide hydrate
Appearance: Yellow to orange to green to red to brown Deliquescent flakes
Formule: H₃NaOS
Point de fusion: 55 °C
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149796
Numéro CAS: 207683-19-0
ONU: 2949
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to green to red to brown Deliquescent flakes (Color changes in the material may occur)
Titration Iodimetric ≥67.0 % (NaHS)