Imprimer
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
294631000 294630250
ACRO294631000EA 274 EUR
ACRO294631000 ACRO294630250
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% stabilisé
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₂H₁₆O₃
Point d'ébullition: 89…93 °C (7 mmHg)
Densité: 1,04 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010217
Numéro CAS: 81172-89-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % triethylamine