Imprimer
2-(Chloromethyl)thiirane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
291390050 291390250
ACRO291390050EA 128 EUR
ACRO291390050 ACRO291390250
2-(Chloromethyl)thiirane 97%
2-(Chloromethyl)thiirane
CAS No.: 3221-15-6
Formule: C₃H₅ClS
Point d'ébullition: 69…70 °C (67 mmHg)
Densité: 1.275 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041199
Numéro CAS: 3221-15-6
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %