Imprimer
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
275860010 275860050
ACRO275860010EA 121 EUR
ACRO275860010 ACRO275860050
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane 98%
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₆H₁₆N₂O
Point d'ébullition: 76…78 °C (20 mmHg)
Densité: 0,872 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142559
Numéro CAS: 2620-27-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %