2,2'-Oxybis(ethylamine) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,2'-Oxydiethylamine, Bis(2-aminoethyl) Ether, 2,2'-Diaminodiethyl Ether, 2,2'-Oxydiethanamine
275840010
275840050
ACRO275840010EA
110
EUR
ACRO275840010
ACRO275840050
2,2'-Oxybis(ethylamine) 98%
2,2'-Oxybis(ethylamine)
CAS No.: 2752-17-2
Formule:
C₄H₁₂N₂O Point d'ébullition: 69…71 °C (15 mmHg) Densité: 0.961 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00466591 Numéro CAS: 2752-17-2 ONU: 2735 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4580 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |