Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
275640250 275640050 275641000
ACRO275640250EA 57.2 EUR
ACRO275640250 ACRO275640050 ACRO275641000
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine 99+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine
CAS No.: 13734-34-4
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002663
Numéro CAS: 13734-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24° to +26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)
Titration with NaOH ≥99.0 %