Imprimer
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxytetrahydrofuran-2-one, Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one
275070250 275070050
ACRO275070250EA 203 EUR
ACRO275070250 ACRO275070050
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Point d'ébullition: 85…90 °C (.8mbar)
Densité: 1.313 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134268
Numéro CAS: 19444-84-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %