Imprimer
Iode solution 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
270570010 270570025
ACRO270570010EA 103 EUR
ACRO270570010 ACRO270570025
Iode solution 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Monochlorure d'iode
Formule: ClI
Point de fusion: 17.2 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011354
Numéro CAS: 7790-99-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear red-brown to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.098 to 0.113 M