Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
269630250
269631000
ACRO269630250EA
65
EUR
ACRO269630250
ACRO269631000
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99+%
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
CAS No.: 924-99-2
Formule:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143.19 g/mol Point d'ébullition: 118…121 °C (10HPA) Point de fusion: 17…18 °C Densité: 1 g/cm³ Point d'éclair: 105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144269 Numéro CAS: 924-99-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5105 to 1.5125 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |