Imprimer
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
265150010 265150050
ACRO265150010EA 76.7 EUR
ACRO265150010 ACRO265150050
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde 95%
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
CAS No.: 67952-60-7
Formule: C₅H₁₀OS₂
Point d'ébullition: 46 °C (1 mmHg)
Densité: 1,1 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142943
Numéro CAS: 67952-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %