Imprimer
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (+)-Mosher's Acid Chloride, (+)-MTPA-Cl, (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride
264110010 264112500
ACRO264110010EA 357 EUR
ACRO264110010 ACRO264112500
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS No.: 20445-33-4
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
Point d'ébullition: 213…214 °C (760 mmHg)
Densité: 1.34 g/cm³
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067105
Numéro CAS: 20445-33-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +130° to +134° (20°C, 589 nm) (c=6, CHCl3)