Imprimer
Phytic acid 50% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Inositol hexaphosphoric acid
235370010 235372500 235370025
ACRO235370010EA 251 EUR
ACRO235370010 ACRO235372500 ACRO235370025
Phytic acid 50% (p/p) en solution aqueuse
Phytic acid
CAS No.: 83-86-3
Formule: C₆H₁₈O₂₄P₆
MW: 660.03 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (760 mmHg)
Densité: 1.37 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082309
Numéro CAS: 83-86-3
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with NaOH 45 to 55 % w/w