Imprimer
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
233320100 233320500
ACRO233320100EA 412 EUR
ACRO233320100 ACRO233320500
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
CAS No.: 7149-65-7
Formule: C₇H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 176 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 47…51 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064497
Numéro CAS: 7149-65-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -2° to -5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)