Imprimer
Violet de crésyle (acétate), pure, high purity stain_biological
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Cresyl echt violet, Cresyl violet, Cresyl fast violet, 5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate, 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt, Cresyl Violet acetate, Gentian violet
229630050 229630250
ACRO229630050EA 111 EUR
ACRO229630050 ACRO229630250
Violet de crésyle (acétate), pure, high purity stain_biological
Cresyl violet (acetate)
CAS No.: 10510-54-0
Formule: C₁₈H₁₅N₃O₃
MW: 321.33 g/mol
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013151
Numéro CAS: 10510-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥65 %