Imprimer
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
228130010 228131000
ACRO228130010EA 155 EUR
ACRO228130010 ACRO228131000
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone
Appearance: Orange to orange-brown Crystalline powder
Formule: C₉H₅ClN₄
Point de fusion: 172…177 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001848
Numéro CAS: 555-60-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %