Imprimer
Potassium-4-nitrophenyl sulphate 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
227490010 227490050
ACRO227490010EA 171 EUR
ACRO227490010 ACRO227490050
Potassium-4-nitrophenyl sulphate 99+%
Potassium-4-nitrophenyl sulphate
CAS No.: 6217-68-1
Formule: C₆H₄KNO₆S
Point de fusion: 246…250 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007466
Numéro CAS: 6217-68-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to khaki to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≤0.05 % free p-nitrophenol