Imprimer
Puromycine dihydrochlorure hydraté 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
227420100 227420500 227422500
ACRO227420100EA 72.7 EUR
ACRO227420100 ACRO227420500 ACRO227422500
Puromycine dihydrochlorure hydraté 99%
Puromycine dihydrochlorure
Formule: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl·nH₂O
Point de fusion: 168…178 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150080
Numéro CAS: 58-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %
HPLC ≥98.5 %