Imprimer
N-Acetylneuraminic acid 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Neu5Ac, (4S,5R,6R,7S,8R)-5-Acetamido-4,6,7,8,9-pentahydroxy-2-oxononanoic acid, NANA, Sialic acid, 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-nonulopyranosonic acid, Lactaminic acid
227040250 227041000
ACRO227040250EA 40.3 EUR
ACRO227040250 ACRO227041000
N-Acetylneuraminic acid 99%
N-Acetylneuraminic acid
Appearance: White to off-white Powder
Formule: C₁₁H₁₉NO₉
MW: 309.27 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006620
Numéro CAS: 131-48-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -30° to -34° (20°C, 589 nm) (c=2, water)