Imprimer
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5'-IMP 2Na hydrate, 5'-Inosinic acid disodium salt hydrate, Inosinic acid (disodium)(hydrate)(1:2:X), Inosine 5'-monophosphate disodium salt xhydrate, Disodium inosinate hydrate, Inosic acid disodium salt hydrate
226260050 226260250 226261000
ACRO226260050EA 43.2 EUR
ACRO226260050 ACRO226260250 ACRO226261000
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate 97%
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
CAS No.: 352195-40-5
Formule: C₁₀H₁₁N₄Na₂O₈P·xH₂O
Point de fusion: 175 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150372
Numéro CAS: 352195-40-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤28.5 % (K.F.)
UV spectrophotometry molar absorptivity 12300 +/- 4%, on dry basis
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm