Imprimer
Stachyose hydrate 97+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Manneotetrose, beta-D-Fructofuranosyl O-alpha-D-Galactopyranosyl-(1-6)-O-alpha-D-galactopyranosyl-(1-6)-alpha-D-glucopyranoside, Stachyose hydrate(1:x), Lupeose
226080010 226085000 226080050
ACRO226080010EA 262 EUR
ACRO226080010 ACRO226085000 ACRO226080050
Stachyose hydrate 97+%
Stachyose hydrate
CAS No.: 54261-98-2
Formule: C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O
Point de fusion: 95…105 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149457
Numéro CAS: 54261-98-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear to slightly hazy colorless
HPLC ≥97.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +129° to +140° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)