Imprimer
Sodium ammonium hydrogénophosphate tétrahydraté 99% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: XSodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate, Sodium ammonium phosphate tetrahydrate, Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
222640010 222640025 222642500
ACRO222640010EA 128 EUR
ACRO222640010 ACRO222640025 ACRO222642500
Sodium ammonium hydrogénophosphate tétrahydraté 99% pour analyses
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
CAS No.: 7783-13-3
Formule: NaNH₄HPO₄·4H₂O
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1.54 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066970
Numéro CAS: 7783-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration with HCl ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in NH4OH)