Imprimer
Turbidimètre
Fournisseur: EUTECH
ECTN100IR ECTN100NOSTDS
EUTEECTN100IREA 964 EUR
EUTEECTN100IR EUTEECTN100NOSTDS
Turbidimètre
Turbidimètres
Le turbidimètre fonctionne selon le principe néphélométrique pour obtenir des résultats reproductibles et précis de laboratoire.
  • L'appareil de mesure rapide ne nécessite que six secondes pour un changement complet d'étape
  • Normes sans formazine approuvées par l'USEPA : plus de stabilité, aucune pollution
  • Appareil de mesure léger et étanche et engin flottant pour une récupération facile
Certifications: ISO 7027 et DIN 27027
Informations de commande: Meter is available with or without calibration kit (set of 4 calibration standards 800, 100, 20.0 and 0.02 NTU).
Information de livraison: Includes set of 7 sample vials, lint-free cloth, silicone oil, batteries, and hard carrying case.